Beschreibung
Includes
Calibration certificate and in-lab calibration tool.
Elite Pipetten, Variables Volumen
Ergonomisches Design, komfortables Pipettieren
Geringer Kraftaufwand beim Pipettieren und Spitzenwechsel zur Senkung des RSIRisikos
Komplett autoklavierbar bei 121 °C (20 min)
Ergonomisches Design, komfortables Pipettieren
Geringer Kraftaufwand beim Pipettieren und Spitzenwechsel zur Senkung des RSIRisikos
Komplett autoklavierbar bei 121 °C (20 min)
Warranty
Three years.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit | SureOne™ Pipettenspitze |
| Produktlinie | Elite |
| Typ | Mikropipette |
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1000 μl |