Learn More
Cole-Parmer™ Elements™ Modularer Magnetrührer
Artikelnummer. 16426629 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16426629
Marke: Cole-Parmer™ 8400382
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vollständig anpassbarer Rührer für optimale Rührergebnisse und Platzausnutzung
  • Anschluss von bis zu 10 Rührplatten, je nach Bedarf
  • Einfache Bedienung per Touchscreen und Objektträger
  • LCD-Anzeige mit Echtzeitparametern
  • Korrosionsbeständige Rührerabdeckung aus Glas
  • Wasserdichte USB-Anschlüsse
  • Spezifikation
    Geschwindigkeit 100 bis 1.500 U/min
    Rührpositionen 1
    Deckplattenmaterial Glas
    Fassungsvermögen 1 l
    Spannung 100/240 V
    Durchmesser (angloamerikanisch) 3,75 in.
    Durchmesser (metrisch) 9,5 cm
    Abmessungen (L x B x H) 10,9 x 12,2 x 4 cm
    Frequenz 50/60 Hz
    Gewährleistung und Service 2 Jahre Garantie
    Beschreibung Muss zusammen mit dem Steuergerät verwendet werden
    Enthält Rührplatte und USB-Kabel.
    Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
    Zeitschaltuhr Bis zu 9 h
    Typ Mehrpositionen-Rührer
    Versandgewicht (angloamerikanisch) 0,87 lb.
    Versandgewicht (metrisch) 0,39 kg