missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ELAVL4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
561.00 CHF
Spezifikation
| Antigen | ELAVL4 |
|---|---|
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18239402
|
Novus Biologicals
NBP1-57402 |
100 μL |
561.00 CHF
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
ELAVL4 Polyclonal specifically detects ELAVL4 in Human samples. It is validated for Western Blot.Spezifikation
| ELAVL4 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Neuroscience, Vision | |
| abnormal vision, Drosophila, homolog of, like-4, ELAV (embryonic lethal, abnormal vision, Drosophila)-like 4 (Hu antigen D), HuD, Paraneoplastic encephalomyelitis antigen HuD | |
| ELAVL4 | |
| Primary |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| P26378 | |
| 1996 | |
| IgG |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts