Learn More
EDTA-Dinatrium-Salzkonzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.1 M EDTA-Na2, für die Chelatometrie, Honeywell Fluka™
Für 1 l Standardlösung, 0.1 M Na2-EDTA, für die Komplexometrie
52.05 CHF - 272.11 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 139-33-3 |
---|---|
Summenformel | C10H14N2Na2O8 |
Molekulargewicht (g/mol) | 336.21 |
MDL-Nummer | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
InChI-Schlüssel | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
PubChem CID | 57339238 |
ChEBI | CHEBI:64734 |
IUPAC-Name | Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat |
SMILES | [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15655200
|
Honeywell-Fluka
38057-1EA |
1 St. |
52.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15665200
|
Honeywell Fluka
38057-6X1EA |
6 x 1 ea. |
272.11 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
139-33-3 | |
336.21 | |
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L | |
CHEBI:64734 | |
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
C10H14N2Na2O8 | |
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 | |
57339238 | |
Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetatMehr anzeigen |
Spezifikation
Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalz-Konzentrat | |
C10H14N2Na2O8 | |
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 | |
3822669 | |
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat | |
57339238 | |
336.21 mol |
139-33-3 | |
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 | |
UN3265 | |
Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Trinatriumsalz, Dinatrium2-2-bis-carboxymethyl-aminoethyl-carboxymethyl-Aminoessigsäure, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid | |
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
336.21 | |
CHEBI:64734 | |
Ampulle |
Sicherheit und Handhabung
P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
EDTA-Dinatrium-Salzkonzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.1 M EDTA-Na2, für die Chelatometrie, Honeywell Fluka™