Learn More
EDTA-Dinatriumsalzkonzentrat, für 1L Standardlösung, 0,1 M EDTA-Na2, für die Komplexometrie, Solstice
Artikelnummer. 15665200 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15665200 6 x 1 ea. 6 Stück
15655200 1 St. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15665200 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 380576X1EA
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für 1 l Standardlösung, 0.1 M Na2-EDTA, für die Komplexometrie
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-33-3 , 7732-18-5
Summenformel C10H14N2Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 336.21
MDL-Nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI-Schlüssel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EDTA Dikaliumsalzkonzentrat
Namenshinweis Für die 1L-Standardlösung 0,1 M EDTA-Na2, für die Komplexometrie
CAS Min. % >15.0000%, >70.0000%
CAS Max. % <30.0000%, <85.0000%
Physikalische Form Konzentrat
Menge 6 x 1 ea.
Strukturformel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
UN-Nummer UN3265
Beilstein 3822669
Synonym Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Trinatriumsalz, Dinatrium2-2-bis-carboxymethyl-aminoethyl-carboxymethyl-Aminoessigsäure, Na2-EDTA, EDTA-Na2
Formelmasse 336.21
Güte Reagent
Verpackung Ampulle