Learn More
Novus Biologicals™ EDC4 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18340799 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18340799 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18340799 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00023644T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie Neuroscience
Ziel EDC4
Synonym Autoantigen Ge-1, Autoantigen RCD-8, enhancer of mRNA decapping 4, enhancer of mRNA-decapping protein 4, Ge-1, Hedls, HEDLSHuman enhancer of decapping large subunit, RCD-8
Gensymbol EDC4