Learn More
Novus Biologicals™ Eco1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18667591 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18667591 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18667591 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00114799T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forschungskategorie DNA Repair, Lipid and Metabolism
Ziel Eco1
Synonym CTF7 homolog 1, EC 2.3.1.-, ECO1 homolog 1, EFO1CTF, EFO1p, ESO1 homolog 1, ESO1A930014I12Rik, Establishment factor-like protein 1, Establishment of cohesion 1 homolog 1, establishment of cohesion 1 homolog 1 (S. cerevisiae), hEFO1, KIAA1911ECO1, MGC105022, N-acetyltransferase ESCO1
Gensymbol ESCO1