Learn More
Brannan™ ECO-therm™ Laborthermometer, teilweises Eintauchen
Erhältlich für die vier gängigsten Temperaturbereiche. Brannan™ ECO-therm™ Laborthermometer, teilweise eintauchend sind hochwertige Thermometer mit grünem Spiritus, die mit einer ungiftigen Expansionsflüssigkeit gefüllt sind.
3.26 CHF - 27.80 CHF
Spezifikation
Para utilizar con (aplicación) | Universal- |
---|---|
Incluye | Nicht rollende Endkappe mit Ring, Schutzschlauch aus Kunststoff |
Longitud (métrico) | 305 mm |
Material | Glas |
Modelo | ECO-therm™ |
Produktcode | Marke | Intervalo de temperatura (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Intervalo de temperatura (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15659035
|
Brannan™
46/700/0 |
-35 bis +50 °C | N/A | ||||||
15679035
|
Brannan™
46/701/0 |
−10 bis +50 °C | N/A | ||||||
15699035
|
Brannan™
46/703/0 |
−10 bis +110 °C | N/A | ||||||
15619045
|
Brannan™
46/706/0 |
-10 bis +150 °C | N/A | ||||||
Beschreibung
- Idealer Ersatz für Universal-Quecksilberthermometer
- Leuchtend grüne Füllung vor weißem Hintergrund für ausgezeichnete Auflösung und Klarheit
- Jedes Thermometer ist mit einem Verschluss ohne Rollen ausgestattet
- Die Kappe verfügt über einen integrierten Ring, mit dem das Thermometer aufgehängt werden kann
- Thermometer werden in einer PVC-Schutzverpackung geliefert
Spezifikation
Universal- | |
305 mm | |
ECO-therm™ | |
Laborthermometer | |
76 mm |
Nicht rollende Endkappe mit Ring, Schutzschlauch aus Kunststoff | |
Glas | |
Grüner Spiritus | |
±1,5 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ ECO-therm™ Laborthermometer, teilweises Eintauchen