Learn More
Brannan™ ECO-therm™ Laborthermometer, teilweises Eintauchen
Erhältlich für die vier gängigsten Temperaturbereiche. Brannan™ ECO-therm™ Laborthermometer, teilweise eintauchend sind hochwertige Thermometer mit grünem Spiritus, die mit einer ungiftigen Expansionsflüssigkeit gefüllt sind.
Marke:  Brannan™ 46/701/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15679035
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Idealer Ersatz für Universal-Quecksilberthermometer
  • Leuchtend grüne Füllung vor weißem Hintergrund für ausgezeichnete Auflösung und Klarheit
  • Jedes Thermometer ist mit einem Verschluss ohne Rollen ausgestattet
  • Die Kappe verfügt über einen integrierten Ring, mit dem das Thermometer aufgehängt werden kann
  • Thermometer werden in einer PVC-Schutzverpackung geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Universal-
Nicht rollende Endkappe mit Ring, Schutzschlauch aus Kunststoff
Glas
Grüner Spiritus
−10 bis +50 °C
0,5 °C
Teilweises Eintauchen
305 mm
ECO-therm™
Laborthermometer
±1,5 °C
76 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ ECO-therm™ Laborthermometer, teilweises Eintauchen > ECO-therm Thermometer - Bereich: -10 C bis 50 C; Unterteilung: 0.5