Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 32 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
89.60 CHF - 145.00 CHF
Spezifikation
Enthält | Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen |
---|---|
Beschreibung | Seewasserbeständig |
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
Höhe (metrisch) | 32 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12412590
|
Tenak™
TE11465B |
Boxen (15) |
123.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12432580
|
Tenak™
TE11458B |
Boxen (8) |
89.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12432590
|
Tenak™
TE11466B |
Boxen (16) |
127.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12452580
|
Tenak™
TE11460B |
Boxen (10) |
98.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12452590
|
Tenak™
TE11468B |
Boxen (18) |
136.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12472580
|
Tenak™
TE11462B |
Boxen (12) |
108.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12472590
|
Tenak™
TE11470B |
Boxen (20) |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12492580
|
Tenak™
TE11464B |
Boxen (14) |
118.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen | |
Aluminium | |
32 mm (Box) |
Seewasserbeständig | |
Tiefkühltruhen |