missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 32 mm Box Height, with Boxes

ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.

Marke:  Tenak™ TE11460B

Additional Details : Gewicht : 1.60000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12452580

  • 98.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus seewasserbeständigem Aluminium
  • Passt in jedes Tiefkühlgerät und kann mit allen Standard-Kryoboxen verwendet werden
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation

Spezifikation

Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen
Boxen (10)
Tiefkühltruhen
32 mm (Box)
Seewasserbeständig
Aluminium
140 x 140 x 360 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote