Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 ml Pipettenspitzen für Gilson™ Pipettierer
Für Gilson™ Pipettierer 1-5 ml
56.00 CHF - 378.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1 bis 5 ml |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Farbe | klar |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 4,84 in. |
Produktcode | Marke | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16623872
![]() |
Labcon
1025-740-000-9 |
Unsteril | Racks |
378.00 CHF
294 Stück |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16633872
![]() |
Labcon
1025-745-000-9 |
Steril | Racks |
282.00 CHF
294 Stück |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16643872
![]() |
Labcon
1025-860-000-9 |
Unsteril | Im Beutel |
56.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- _X000D_
- Pipettenspitze _X000D_
- Eclipse Für Gilson™ Pipettierer; 1-5 ml _X000D_
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogen) _X000D_
- Autoklavierbar _X000D_
- Recyclingfähige Racks mit geringem Abfallaufkommen _X000D_
- Hergestellt in den USA _X000D_
Spezifikation
1 bis 5 ml | |
klar | |
4,84 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Ja | |
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 ml |
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
123,1 mm | |
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
Graduiert | |
Gilson™ Pipette 1 bis 5 ml | |
Eclipse™ |