Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 ml Pipettenspitzen für Gilson™ Pipettierer
Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Im Beutel
Racks
Packungsgröße:
250 Stück
294 Stück
Beschreibung
- _X000D_
- Pipettenspitze _X000D_
- Eclipse Für Gilson™ Pipettierer; 1-5 ml _X000D_
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogen) _X000D_
- Autoklavierbar _X000D_
- Recyclingfähige Racks mit geringem Abfallaufkommen _X000D_
- Hergestellt in den USA _X000D_
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 5 ml |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 4,84 in. |
| Länge (metrisch) | 123,1 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
| Mehr anzeigen |