Learn More
BD Eclipse™ Hypodermische Injektionsnadel mit SmartSlip™ Technologie
Gewährleistet Schutz vor Nadelstichverletzungen nach der Injektion. BD Eclipse™ Hypodermische Injektionsnadeln besitzen den gleichen Sicherheitsmechanismus wie die bewährten BD Eclipse™ Blutentnahmekanülen; die SmartSlip™ Technologie sorgt für eine sichere Verbindung zu Spritzen mit Luer-Anschluss.
71.00 CHF - 575.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EU-Richtlinie |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hypodermische Injektionen |
Enthält | Sicherheitsabdeckung |
Art der Kanülenspitze | Schräg |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritze mit Luer-Slip-Anschluss |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12577906
|
BD
305895 |
21 G |
575.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15363175
|
BD
305886 |
23 G |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Die einzigartige SmartSlip Technologie sorgt für eine sichere Verbindung mit Luer-Slip-Spritzen
- Die abgeschrägte Abdeckung ist für Injektionen mit niedrigem Winkel geeignet
- Eine Technologie für die Hautinjektion und Blutentnahme
- Erfordert nur eine minimale Änderung der Injektionstechnik
- Die Nabe verfügt über einen Kunststoffclip, mit dem der Anwender die Nadel besser an der Luer-Slip-Spritze befestigen kann
- Das breite texturierte Fingerpad bietet einen sicheren Aktivierungsbereich für Daumen oder Zeigefinger
- Integrierte Sicherheitsabdeckung und verlängerte Seitenwand für verbesserten Schutz
- Die Nadel bleibt in der aktivierten Nadelabdeckung verriegelt
- Wird mit einem Fingerdruck aktiviert – keine harte Oberfläche für die Aktivierung erforderlich
- Farbcodierte Nabe zur einfachen Identifizierung der Nadelgröße
Spezifikation
EU-Richtlinie | |
Sicherheitsabdeckung | |
Spritze mit Luer-Slip-Anschluss |
Hypodermische Injektionen | |
Schräg | |
Luer-Anschluss |