Learn More
BD Eclipse™ Hypodermische Injektionsnadel mit SmartSlip™ Technologie
Gewährleistet Schutz vor Nadelstichverletzungen nach der Injektion. BD Eclipse™ Hypodermische Injektionsnadeln besitzen den gleichen Sicherheitsmechanismus wie die bewährten BD Eclipse™ Blutentnahmekanülen; die SmartSlip™ Technologie sorgt für eine sichere Verbindung zu Spritzen mit Luer-Anschluss.
Marke:  BD 305886
Additional Details : Gewicht : 0.37000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15363175
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Unique SmartSlip technology helps to ensure a secure connection to Luer slip syringes
  • Bevel oriented to safety cover accommodates low angle injections
  • One technology for skin injection and blood collection
  • Requires minimal change in injection technique
  • The hub incorporates a plastic clip to encourage user to attach needle more securely to Luer slip syringe
  • Wide textured finger pad provides safe activation area for thumb or forefinger
  • Integral safety cover and extended sidewall to enhance protection
  • Needle remains locked inside activated needle cover
  • Activates with a touch of a finger – no hard surface required for activation
  • Colour coded hub for easy needle size identification
Spezifikation
Spezifikation
EU directive
23 G
Hypodermic injections
Bevel
Luer
Blue
0.6 mm
Safety cover
Luer Slip Syringe