missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon Eclipse™ 200 μl Gelbe Pipettenspitzen mit nicht abgeschrägter Spitze
GREENER_CHOICE

Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten

Marke:  Labcon 1031-960-006-9

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16623892

  • 77.80 CHF / 960 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Pipettenspitze
  • Passend für die gängigsten 200 μl-Pipettierer
  • Nicht abgeschrägte Spitze
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation

Spezifikation

200 μl
Unsteril
Autoklavierbar
49,7 mm
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
Rack
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 10 Packungen/Karton
Ja
Nein
Polypropylenharz
Ungefiltert
Gelb
1,95 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Liquid Handling
Nicht abgeschrägte Spitze
96 Spitzen/Gestell
Universelle Passform
Eclipse™
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Labcon Eclipse™ 200 μl Gelbe Pipettenspitzen mit nicht abgeschrägter Spitze > 96 Spitzen pro Gestell; 10 Gestelle pro Packung; 10 Packungen pro Karton; nicht steril

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt