Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μl Gelbe Pipettenspitzen mit nicht abgeschrägter Spitze
Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Gestell
Im Beutel
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
- Nicht abgeschrägte Spitze
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Gelb |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,95 in. |
| Länge (metrisch) | 49,7 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
| Mehr anzeigen |