Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μl Kapillarpipettenspitzen für die Gelbeladung
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke: Labcon 1034-800-000-9
Additional Details : Gewicht : 4.08230kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
- Mit Kapillarspitzen für die Gelbeladung
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
82,5 mm | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen) | |
Kapillarspitzen für die Gelbeladung | |
1000 Spitzen/Beutel | |
200 µl-Pipette, Universal Fit | |
Eclipse™ |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
3,24 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Konformität | |
Liquid Handling | |
1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Packung | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |