Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μl Kapillarpipettenspitzen für die Gelbeladung
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
147.00 CHF - 165.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Farbe Durchsichtig
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 3,24 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Verpackung Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackung Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
16663892
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon
1034-800-000-9
1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Packung Unsteril
165.00 CHF
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16673892
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon
1034-960-006-9
96 Spitzen/Rack, 6 Racks/Packung, 8 Packungen/Karton Nicht steril
147.00 CHF
576 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16683892
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon
1034-965-006-9
96 Spitzen/Rack, 6 Racks/Packung, 8 Packungen/Karton Steril
157.00 CHF
576 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pipettenspitze
  • Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
  • Mit Kapillarspitzen für die Gelbeladung
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Durchsichtig
3,24 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Konformität
Liquid Handling
Ja
Nein
Ungefiltert
Autoklavierbar
82,5 mm
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
Kapillarspitzen für die Gelbeladung
200 µl-Pipette, Universal Fit
Eclipse™