Learn More
IBA Lifesciences™ EBV LMP2 Peptide CLGGLLTMV (HLA-A*0201)
Artikelnummer. 15342166 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15342166 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15342166 Lieferant IBA Lifesciences™ Lieferanten-Nr. 67079901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Single peptide synthesized as presented by the MHC Class I allele.
EBV LMP2 peptide CLGGLLTMV (HLA-A*0201) is a single peptide for stimulation of T cells. The peptide from human Epstein-Barr virus (EBV) latent membrane protein 2 (LMP2) is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-A*0201 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • Peptides have been purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient
  • Endotoxin-free
Spezifikation
Reinheit >85%
Endotoxin-Gehalt Endotoxin-free
Zur Verwendung mit (Anwendung) T Cell Stimulation
Lyophilisiert Yes
Menge 1 mg