Learn More
IBA Lifesciences E. coli-Expressionsvektor ohne Absonderung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15633728 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Vektor:
pASG-IBA103
pASG-IBA105
pASG-IBA123
pASG-IBA143
pASG-IBA145
pASG-IBA162
pASG-IBA164
pASG-IBA167
pASG-IBA168
pASG-IBA23
pASG-IBA3
pASG-IBA43
pASG-IBA45
pASG-IBA5
pASG-IBA62
pASG-IBA64
pASG-IBAwt1
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vektor unitSize
15633728 pASG-IBAwt1 5 Mikrogramm
15603758 pASG-IBA164 5 Mikrogramm
15613758 pASG-IBA167 5 Mikrogramm
15623748 pASG-IBA103 5 Mikrogramm
15623758 pASG-IBA168 5 Mikrogramm
15633738 pASG-IBA43 5 Mikrogramm
15643748 pASG-IBA105 5 Mikrogramm
15653738 pASG-IBA45 5 Mikrogramm
15653748 pASG-IBA123 5 Mikrogramm
15663728 pASG-IBA3 5 Mikrogramm
15663738 pASG-IBA62 5 Mikrogramm
15663748 pASG-IBA143 5 Mikrogramm
15683728 pASG-IBA5 5 Mikrogramm
15683738 pASG-IBA64 5 Mikrogramm
15683748 pASG-IBA145 5 Mikrogramm
15693728 pASG-IBA23 5 Mikrogramm
15693748 pASG-IBA162 5 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 15633728 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 54000001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulieren die Expression von Proteinen mit einem Vektor, der den induzierbaren Tetracyclin-Promoter/-Operator trägt. Der IBA GmbH™ E. coli Expressions-Vektor ohne Absonderung ermöglicht die Expression von Proteinen in E.coli.
  • Die pASG-IBA Vektoren sind für die Expression von Zielproteinen ohne Affinitäts-Tag in E. coli konzipiert.
  • Der Vektor enthält eine Ampicillin-Resistenzkassette zur Selektion transformierter E.-coli-Zellen, F1- und ColE1-Ursprung für eine hohe Plasmid-Kopienzahl und den induzierbaren Tetracyclin-Promotor/-Operator für die regulierte Expression von Proteinen.
  • Die Vektoren können mit jedem E.-coli-Stamm kombiniert werden, da der tet-Promotor unabhängig vom genetischen Hintergrund von E. coli funktioniert.
  • Die Expression des rekombinanten Proteins wird durch Zugabe von Anhydrotetracyclin induziert, einem Derivat von Tetracyclin, das keine antibiotische Aktivität aufweist.
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pASG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pASG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Induktionsmittel Mit Anhydrotetracyclin induzierbar
Markergen Ampicillin
Promoter Tet
Produkttyp Vector
Inhalt und Lagerung Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung
Spezies E.coli
Proteinmarkierung Nicht markiert
Konzentration 250 ng/μl
Primer Forward
Menge 5μ g
Vektor pASG-IBAwt1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vector for recombinant expression in E. coli