missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Ziel | DZIP1 |
| Synonym | DAZ interacting protein 1, DAZ-interacting protein 1/2, DZIP, DZIP2, DZIPDAZ interacting protein testis1, DZIPt1, KIAA0996zinc finger DAZ interacting protein 1, RP11-23E3.3, zinc finger protein DZIP1, zinc-finger protein DZIPt1 |
| Gensymbol | DZIP1 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?