missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
The DYX1C1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Zelllinie | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2929 and based on accession number NM_13356. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | RIPA buffer |
| Reinheit | Protein |
| Testspezifität | Homo sapiens dyslexia susceptibility 1 candidate 1 (DYX1C1), transcript variant 3, mRNA. |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Protein State | Native |
Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?