Learn More
DyNAmo ColorFlash SYBR™ DyNAmo ColorFlash SYBR Green qPCR-Kit
Bietet die gleiche Leistung wie das Dynamo Flash SYBR Green qPCRKit. Es umfasst außerdem ein innovatives Mehrfarbensystem, das eine korrekte Pipettierung sicherstellt.
Marke: Thermo Scientific™ F416XL
Additional Details : Gewicht : 2.28610kg
Beschreibung
Der 2x Master Mix enthält einen blauen Farbstoff, und ein separater Probenpuffer enthält einen gelben Farbstoff. Der qPCR-Reaktionsmix mit beiden Komponenten ist grün. Mit diesem zum Patent angemeldeten mehrfarbigen System können sowohl das Pipettieren des Mastermix als auch der Probe problemlos überwacht werden. Dies verringert das Risiko für Pipettierfehler während der Reaktionseinrichtung erheblich, insbesondere bei Verwendung von weißen Reaktionsgefäßen. Die Farbstoffe wirken sich nicht auf die Spezifität oder Empfindlichkeit von qPCR-Assays aus.
- Farbige Reagenzien minimieren das Risiko von Pipettierfehlern während der Reaktionseinrichtung, was besonders bei der Verwendung weißer Reaktionsgefäße von Vorteil ist
- Extrem schnelle Protokolle durch kombiniertes Annealing und Verlängerungsschritt von nur 15 Sekunden
- Spezifischer und empfindlicher Nachweis einer Vielzahl von Template-Konzentrationen
- Das im 2x Master Mix enthaltene dUTP ermöglicht die Verwendung von UNG zur Vermeidung von Übertragungskontaminationen
Spezifikation
Enthält: •25 x 1 ml DyNAmo ColorFlash SYBR Green qPCR Mix (2X) • 1 x 1,25 ml 50X ROX Farbstoff, 25 μm • 5 x 1 ml 40X Probenpufferlösung mit gelbem Farbstoff Bei -20 °C lagern. |
|
Rörchen | |
qPCR | |
Schnell | |
DyNAmo ColorFlash SYBR Green qPCR-Kit | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
Genexpression | |
2500 Reaktionen | |
25 x 1 ml |
SYBR | |
Hoch | |
Tbr DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler | |
DyNAmo Flash | |
2500 Reaktionen mit 20 μl, 1000 Reaktionen mit 50 μl | |
2X (DyNAmo ColorFlash SYBR Green qPCR), 50X (ROX-Farbstoff), 40X (Probenpufferlösung mit gelbem Farbstoff) | |
DNA, dsDNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.