Learn More
DyNAmo ColorFlash SYBR™ DyNAmo ColorFlash SYBR Green qPCR-Kit
Bietet die gleiche Leistung wie das Dynamo Flash SYBR Green qPCR­Kit. Es umfasst außerdem ein innovatives Mehrfarbensystem, das eine korrekte Pipettierung sicherstellt.
196.00 CHF - 3545.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren SYBR
Format Rörchen
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Tbr DNA-Polymerase
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10442308
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F416L
500 Reaktionen
852.00 CHF
500 Reaktionen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10052429
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F416XL
2500 Reaktionen
3545.00 CHF
2500 Reaktionen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10737548
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F416S
100 Reaktionen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Der 2x Master Mix enthält einen blauen Farbstoff, und ein separater Probenpuffer enthält einen gelben Farbstoff. Der qPCR-Reaktionsmix mit beiden Komponenten ist grün. Mit diesem zum Patent angemeldeten mehrfarbigen System können sowohl das Pipettieren des Mastermix als auch der Probe problemlos überwacht werden. Dies verringert das Risiko für Pipettierfehler während der Reaktionseinrichtung erheblich, insbesondere bei Verwendung von weißen Reaktionsgefäßen. Die Farbstoffe wirken sich nicht auf die Spezifität oder Empfindlichkeit von qPCR-Assays aus.
  • Farbige Reagenzien minimieren das Risiko von Pipettierfehlern während der Reaktionseinrichtung, was besonders bei der Verwendung weißer Reaktionsgefäße von Vorteil ist
  • Extrem schnelle Protokolle durch kombiniertes Annealing und Verlängerungsschritt von nur 15 Sekunden
  • Spezifischer und empfindlicher Nachweis einer Vielzahl von Template-Konzentrationen
  • Das im 2x Master Mix enthaltene dUTP ermöglicht die Verwendung von UNG zur Vermeidung von Übertragungskontaminationen
Spezifikation
Spezifikation
SYBR
Hoch
Tbr DNA-Polymerase
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler
DyNAmo Flash
Real Time PCR (qPCR)
DNA, dsDNA
Rörchen
qPCR
Schnell
DyNAmo ColorFlash SYBR Green qPCR-Kit
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
2X (Dynamo COLORFLASH SYBR Green qPCR), 50X (ROX Farbstoff), 40X (Probenpufferlösung mit gelbem Farbstoff)