Learn More
DyNAmo ColorFlash DyNamo ColorFlash Probe qPCR Kit
Bietet die gleiche Leistung wie das Dynamo Flash Probe qPCR-Kit. Es umfasst außerdem ein innovatives Mehrfarbensystem, das eine korrekte Pipettierung sicherstellt.
Marke: Thermo Scientific™ F456XL
Additional Details : Gewicht : 2.28610kg
Includes: DyNAmo ColorFlash qPCR-Mix (2X); 50X ROX Farbstoff, 25 μm; 40X Probenpufferlösung mit gelbem Farbstoff
Beschreibung
Das DyNAmo ColorFlash qPCR-Sonden-Kit bietet die gleiche Leistung wie das DyNAmo Flash qPCR-Sonden-Kit. Es umfasst außerdem ein innovatives Mehrfarbensystem, das eine korrekte Pipettierung sicherstellt. Der 2x Master Mix enthält einen blauen Farbstoff, und ein separater Probenpuffer enthält einen gelben Farbstoff. Der qPCR-Reaktionsmix mit beiden Komponenten ist grün. Mit diesem zum Patent angemeldeten mehrfarbigen System können sowohl das Pipettieren des Mastermix als auch der Probe problemlos überwacht werden. Dadurch wird das Risiko von Pipettierfehlern bei der Reaktionseinrichtung erheblich reduziert, insbesondere bei der Verwendung von weißen Reaktionsgefäßen. Die Farbstoffe wirken sich nicht auf die Spezifität oder Empfindlichkeit von qPCR-Assays aus.
- Minimiertes Risiko von Pipettierfehlern bei der Einrichtung der Reaktion
- Besonders vorteilhaft bei der Verwendung von weißen Reaktionsgefäßen
- Extrem schnelle Protokolle durch kombiniertes Annealing und Verlängerungsschritt von nur 15 Sekunden
- Spezifischer und empfindlicher Nachweis einer Vielzahl von Template-Konzentrationen
- Das im 2x Master Mix enthaltene dUTP ermöglicht die Verwendung von UNG zur Vermeidung von Übertragungskontaminationen µl?
Spezifikation
Enthält: •25 x 1 ml Dynamo COLORFLASH qPCR Mix (2x) • 1 x 1,25 ml 50 x ROX Farbstoff (25 μm) • 5 x 1 ml 40 x Probenpufferlösung mit gelbem Farbstoff Bei -20 °C lagern. |
|
Rörchen | |
qPCR | |
Schnell | |
DyNAmo ColorFlash qPCR-Sondensatz | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
Real Time PCR (qPCR) | |
2500 Reaktionen | |
25 x 1 ml |
Primer-probe | |
Hoch | |
Tbr DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Stratagene Mx4000, StepOne™ System, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad MyiQ, BioRad iQ5, BioRad iCycler iQ, Cepheid SmartCycler, Stratagene Mx3005P | |
DyNAmo Flash | |
2500 Reaktionen von 20 μl, 1000 Reaktionen von 50 μl | |
2X (Dynamo COLORFLASH qPCR Mix), 50X (ROX Farbstoff), 40X (Probenpufferlösung mit gelbem Farbstoff) | |
DNA, dsDNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.