Learn More
DyNAmo ColorFlash DyNamo ColorFlash Probe qPCR Kit
Bietet die gleiche Leistung wie das Dynamo Flash Probe qPCR-Kit. Es umfasst außerdem ein innovatives Mehrfarbensystem, das eine korrekte Pipettierung sicherstellt.
207.00 CHF - 3215.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Primer-probe
Format Rörchen
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Tbr DNA-Polymerase
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10401358
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F456L
500 Reaktionen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10738908
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F456S
100 Reaktionen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10164039
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F456XL
2500 Reaktionen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Das DyNAmo ColorFlash qPCR-Sonden-Kit bietet die gleiche Leistung wie das DyNAmo Flash qPCR-Sonden-Kit. Es umfasst außerdem ein innovatives Mehrfarbensystem, das eine korrekte Pipettierung sicherstellt. Der 2x Master Mix enthält einen blauen Farbstoff, und ein separater Probenpuffer enthält einen gelben Farbstoff. Der qPCR-Reaktionsmix mit beiden Komponenten ist grün. Mit diesem zum Patent angemeldeten mehrfarbigen System können sowohl das Pipettieren des Mastermix als auch der Probe problemlos überwacht werden. Dadurch wird das Risiko von Pipettierfehlern bei der Reaktionseinrichtung erheblich reduziert, insbesondere bei der Verwendung von weißen Reaktionsgefäßen. Die Farbstoffe wirken sich nicht auf die Spezifität oder Empfindlichkeit von qPCR-Assays aus.
  • Minimiertes Risiko von Pipettierfehlern bei der Einrichtung der Reaktion
  • Besonders vorteilhaft bei der Verwendung von weißen Reaktionsgefäßen
  • Extrem schnelle Protokolle durch kombiniertes Annealing und Verlängerungsschritt von nur 15 Sekunden
  • Spezifischer und empfindlicher Nachweis einer Vielzahl von Template-Konzentrationen
  • Das im 2x Master Mix enthaltene dUTP ermöglicht die Verwendung von UNG zur Vermeidung von Übertragungskontaminationen
Spezifikation
Spezifikation
Primer-probe
Hoch
Tbr DNA-Polymerase
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Stratagene Mx4000, StepOne™ System, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad MyiQ, BioRad iQ5, BioRad iCycler iQ, Cepheid SmartCycler, Stratagene Mx3005P
DyNAmo Flash
Real Time PCR (qPCR)
DNA, dsDNA
Rörchen
qPCR
Schnell
DyNAmo ColorFlash qPCR-Sondensatz
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
2X (Dynamo COLORFLASH qPCR Mix), 50X (ROX Farbstoff), 40X (Probenpufferlösung mit gelbem Farbstoff)