Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 755 NHS Ester
Markieren Sie Antikörper oder andere Proteine als Sonden für Fluoreszenz-Bildgebungsassays mit dem gesamten Spektralbereich von NHS-Ester-aktivierten DyLight Farbstoffen.
Marke: Thermo Scientific™ 62278
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Aminreaktive Thermo Scientific™ DyLight Farbstoffe sind NHS-Ester-aktivierte DyLight Fluorophore für die Fluoreszenzmarkierung von Antikörpern und anderen Proteinen zur Verwendung als molekulare Sonden für die zelluläre Bildgebung und andere Fluoreszenz-Nachweismethoden.
Die DyLight Farbstoffe haben bei vielen Anwendungen eine höhere Fluoreszenzintensität und Photostabilität als Alexa™, CyDye™ und LI-COR™ Farbstoffe und bleiben über einen breiten pH-Bereich (pH 4 bis 9) stark fluoreszierend. Darüber hinaus ermöglicht die Wasserlöslichkeit der DyLight Farbstoffe ein hohes Farbstoff-zu-Protein-Verhältnis ohne Präzipitation während der Konjugation.Besondere Merkmale:
Helligkeit: Die hohe Fluoreszenzintensität sorgt für eine hervorragende Sensitivität und erfordert weniger Konjugat
Photostabilität: Die außergewöhnliche Beständigkeit gegen Photobleichung ermöglicht eine Fluoreszenz-Bildgebung unter anspruchsvollsten Bedingungen (z. B. strukturierte Beleuchtung, 4Pi-Mikroskopie)
Instrumentenkompatibilität: Die Emissionsspektren stimmen mit den wichtigsten Ausgabewellenlängen gängiger Fluoreszenzinstrumente überein
Spezifikation
DyLight 755 NHS-Ester | |
Farbstoff | |
Trocken lagern bei -20 °C. | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester | |
Dylight Fluorophore | |
776 | |
Proteine |
1 mg | |
DMF (Dimethylformamid) | |
Amin | |
Dylight™ 755 | |
DyLight™ | |
754 |
Sicherheit und Handhabung
- DyLight Reactive Dyes
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: DyLight Reactive Dyes
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.