Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 755 NHS Ester
Markieren Sie Antikörper oder andere Proteine als Sonden für Fluoreszenz-Bildgebungsassays mit dem gesamten Spektralbereich von NHS-Ester-aktivierten DyLight Farbstoffen.
389.00 CHF - 566.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | DyLight 755 NHS-Ester |
---|---|
Produkttyp | Farbstoff |
Löslichkeit | DMF (Dimethylformamid) |
Inhalt und Lagerung | Trocken lagern bei -20 °C. |
Chemische Reaktivität | Amin |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11518010
|
Thermo Scientific™
62278 |
DyLight 755 NHS-Ester | 1 mg |
566.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12112310
|
Thermo Scientific™
62279 |
DyLight 755 NHS-Ester | 5 × 50 μg |
389.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Aminreaktive Thermo Scientific™ DyLight Farbstoffe sind NHS-Ester-aktivierte DyLight Fluorophore für die Fluoreszenzmarkierung von Antikörpern und anderen Proteinen zur Verwendung als molekulare Sonden für die zelluläre Bildgebung und andere Fluoreszenz-Nachweismethoden.
Die DyLight Farbstoffe haben bei vielen Anwendungen eine höhere Fluoreszenzintensität und Photostabilität als Alexa™, CyDye™ und LI-COR™ Farbstoffe und bleiben über einen breiten pH-Bereich (pH 4 bis 9) stark fluoreszierend. Darüber hinaus ermöglicht die Wasserlöslichkeit der DyLight Farbstoffe ein hohes Farbstoff-zu-Protein-Verhältnis ohne Präzipitation während der Konjugation.Leistungsmerkmale:
Helligkeit: Die hohe Fluoreszenzintensität sorgt für eine hervorragende Sensitivität und erfordert weniger Konjugat
Photostabilität: Die außergewöhnliche Beständigkeit gegen Photobleichung ermöglicht eine Fluoreszenz-Bildgebung unter anspruchsvollsten Bedingungen (z. B. strukturierte Beleuchtung, 4Pi-Mikroskopie)
Gerätekompatibilität: Die Emissionsspektren stimmen mit den wichtigsten Ausgabewellenlängen gängiger Fluoreszenzinstrumente überein
Spezifikation
DyLight 755 NHS-Ester | |
DMF (Dimethylformamid) | |
Amin | |
Dylight™ 755 | |
DyLight™ | |
754 |
Farbstoff | |
Trocken lagern bei -20 °C. | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester | |
Dylight Fluorophore | |
776 | |
Proteine |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.