Learn More
Ansell™ Duzmor™ Plus Immersionshandschuhe der Serie 87-600 aus Naturlatex
Eine einzigartige Kombination aus Festigkeit und Elastizität für einen sicheren Umgang mit gefährlicheren Stoffen. Nur 0.43 mm dick für hervorragende Empfindlichkeit und taktile Leistung. Geringeres Risiko allergischer Reaktionen.
Marke: Ansell™ 87600090BP
Additional Details : Gewicht : 0.77400kg
Beschreibung
- Aus Naturkautschuk ohne Verstärkung
- Reduziert die Gefahr allergischer Reaktionen
- Unbeflockte Einlage
- Mit Fischschuppen-Textur
- Biskuit-Fingerspitzengriff
- Rosafarbenes Bündchen
Spezifikation
Naturlatex | |
Naturlatex | |
Immersionshandschuhe | |
87-600 | |
Naturfarben | |
Unbeflockt | |
Gefährliche Substanzen |
Naturlatex | |
Nein | |
9 | |
0,43 mm | |
Rosafarbenes Bündchen | |
12 Paar | |
87-600 |