Learn More
Ansell™ Duzmor™ Plus Immersionshandschuhe der Serie 87-600 aus Naturlatex
Eine einzigartige Kombination aus Festigkeit und Elastizität für einen sicheren Umgang mit gefährlicheren Stoffen. Nur 0.43 mm dick für hervorragende Empfindlichkeit und taktile Leistung. Geringeres Risiko allergischer Reaktionen.
29.75 CHF - 30.35 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite | Naturlatex |
---|---|
Stulpenmaterial | Naturlatex |
Coating Material | Naturlatex |
Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
Latex Free | Nein |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12697021
|
Ansell™
87600070BP |
7 |
29.75 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12607031
|
Ansell™
87600080BP |
8 |
29.75 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12627031
|
Ansell™
87600100 |
10 |
30.35 CHF
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12617031
|
Ansell™
87600090BP |
9 |
29.75 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus Naturkautschuk ohne Verstärkung
- Reduziert die Gefahr allergischer Reaktionen
- Unbeflockte Einlage
- Mit Fischschuppen-Textur
- Biskuit-Fingerspitzengriff
- Rosafarbenes Bündchen
Spezifikation
Naturlatex | |
Naturlatex | |
Nein | |
87-600 | |
Naturfarben | |
Unbeflockt | |
Gefährliche Substanzen |
Naturlatex | |
Ja | |
Immersionshandschuhe | |
0,43 mm | |
Rosafarbenes Bündchen | |
12 Paar | |
87-600 |