Learn More
Ansell™ Duzmor™ Plus Immersionshandschuhe der Serie 87-600 aus Naturlatex
Eine einzigartige Kombination aus Festigkeit und Elastizität für einen sicheren Umgang mit gefährlicheren Stoffen. Nur 0.43 mm dick für hervorragende Empfindlichkeit und taktile Leistung. Geringeres Risiko allergischer Reaktionen.
Marke:  Ansell™ 87600080BP
20.60 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.72000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12607031
  • 29.75 CHF / 12 Paare
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturkautschuk ohne Verstärkung
  • Reduziert die Gefahr allergischer Reaktionen
  • Unbeflockte Einlage
  • Mit Fischschuppen-Textur
  • Biskuit-Fingerspitzengriff
  • Rosafarbenes Bündchen
Spezifikation
Spezifikation
Naturlatex
Naturlatex
Nein
8
0,43 mm
Rosafarbenes Bündchen
12 Paar
87-600
Naturlatex
Ja
Immersionshandschuhe
87-600
Naturfarben
Unbeflockt
Gefährliche Substanzen