missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DUSP13 Antibody [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30608467 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30608467 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30608467 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP346619AF405

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DUSP13 Polyclonal antibody specifically detects DUSP13 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DUSP13
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Branching-enzyme interacting DSP, dual specificity phosphatase 13, Dual specificity phosphatase SKRP4, dual specificity protein phosphatase 13, dual specificity protein phosphatase 13 isoform MDSP, dual-specificity phosphatase SKRP4, DUSP13A, DUSP13B, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, FLJ32450, MDSPbranching-enzyme interacting dual-specificity protein phosphatase, Muscle-restricted DSP, Testis- and skeletal-muscle-specific DSP, TMDPBEDPSKRP4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen dual specificity phosphatase 13. (Uniprot# Q9UII6)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51207
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.