Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse B, mit geritzter Ringmarke und ergonomischen Polyethylen-Stopfen, weißes Druckbild
Artikelnummer. 15270916 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
100 mL
10 ml (Weithals)
2000 mL
200 mL
20 mL
250 mL
25 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
5 ml (Weithals)
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15270916
Marke: DWK Life Sciences 246700957
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DURAN™ Messkolben dienen zum genauen Abmessen von bestimmten Flüssigkeitsmengen und sind daher wichtige Hilfsmittel bei der Maßanalyse.
Die DURAN™ Messkolben sind in zwei verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich: A und B. Die beiden Klassen unterscheiden sich in den Toleranzen der Volumina. A ist die Klasse höchster Genauigkeit, während die Fehlergrenze der Klasse B etwa das Zweifache der Klasse A beträgt. Die DURAN™ Produkte mit der Genauigkeitsklasse B haben eine weiße Bedruckung. Für diese Produkte ist eine allgemeine Glasspezifikation auf Anfrage erhältlich.
  • Justierung auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
  • Höchstmögliche Präzision bei der Volumenmessung und hochqualitative Prozessstabilität
  • Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung und Skalierung
  • Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Mit gedruckter Ringmarke für bessere Sichtbarkeit
  • Maximale Minimierung von unerwünschten Einflüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 22 mm
Kapazität (metrisch) 5 ml (Weithals)
Material Borosilikatglas 3.3, Polyethylen (in Multiwerte aufgeteilt), Polyethylene
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
Flaschenhalstyp Weiter Hals
Anzahl pro Packung 2/Packung
Toleranz ±0,08 mL