Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, ohne Konformitätsbescheinigung
Artikelnummer. 15231789 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml (Stopfengröße 12/21)
100 ml (Stopfengröße 14/23)
1000 mL
10 ml
2000 mL
200 mL
20 mL
250 mL
25 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15231789 1000 mL 2 Stück
10344961 5000 mL 1 Stück
13487158 20 mL 2 Stück
13127593 25 mL 2 Stück
13137593 50 mL 2 Stück
13157593 200 mL 2 Stück
13167593 250 mL 2 Stück
13487048 2000 mL 2 Stück
13147593 100 ml (Stopfengröße 12/21) 2 Stück
13417018 5 mL 2 Stück
15221789 500 mL 2 Stück
13117593 10 ml 2 Stück
15211789 100 ml (Stopfengröße 14/23) 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15231789 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 216785402
Grundlagen für die Vorbereitung und Lagerung
Verwenden Sie den Aktionscode 27996
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DURAN™ Messkolben dienen zum genauen Abmessen von bestimmten Flüssigkeitsmengen und sind daher wichtige Hilfsmittel bei der Maßanalyse. Diese Messkolben sind chargenweise zertifiziert, besitzen jedoch keine Konformitätserklärung.
Messkolben sind in zwei Genauigkeitsklassen erhältlich: Klasse A und Klasse B. Die beiden Klassen unterscheiden sich in der Messgenauigkeit, wobei Klasse A die höchste Genauigkeit aufweist und Klasse B etwa die halbe Genauigkeit von Klasse A erreicht. Messkolben der Genauigkeitsklasse A sind bei Klarglas mit einer blauen und bei Braunglas mit einer weißen Beschriftung versehen. Messkolben mit Chargennummer und Genauigkeitsklasse A werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Diese Bescheinigung dokumentiert den Mittelwert aus der Messung der betreffenden Charge, die Standardabweichung und den Tag der Ausstellung. Die Chargenbescheinigungen können auch online abgerufen werden. Die Chargennummer besteht aus vier Ziffern. Die ersten beiden Ziffern geben das Produktionsjahr an, die folgenden beiden Ziffern die Charge, z. B.: 18.01.
  • Kalibrierung basierend auf dem eingefüllten Volumen (in) bei einer Referenztemperatur von +20 °C
  • Hervorragende Präzision bei der Volumenmessung und hohe Prozessstabilität
  • Dank der exakten Verarbeitung und der präzise kalibrierten Skalen ermöglichen sie die hochgenaue Bestimmung und Messung des Volumens.
  • Lieferung inklusive achteckigem Polyethylen-Stopfen
  • Die Toleranzen des Volumeninhalts entsprechen der Genauigkeitsklasse A.
  • Aufgebrannter, äußerst haltbarer weißer Aufdruck
  • Mit eingeritztem Abschlusszeichen und weißem Druckbild
  • Der Einfluss unerwünschter Faktoren wird auf ein absolutes Minimum beschränkt.
Spezifikation
Kalibrierung To Contain
Zertifizierung/Konformität DIN En ISO 1042
Verschlussfarbe White
Verschlussmaterial Polyethylene
Farbe Clear
Durchmesser (metrisch) Basis 125 mm
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Borosilikatglas (3.3), Polyethylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
Höhe (metrisch) 300 mm
Enthält Octagonal Polyethylene Stopper
Anzahl pro Packung 2/Packung
Produkttyp Volumetric Flask
Toleranz ±0,4 mL
Beschriftungsfläche Yes
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Narrow
Sterilität Non-sterile
Klasse A
Bodenform Flat
Verschlusstyp Stopper
Verschlussgröße 24/29