Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, Einzelzertifikat
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Messkolben sind in zwei Genauigkeitsklassen erhältlich: Klasse A und Klasse B. Die beiden Klassen unterscheiden sich in der Messgenauigkeit, wobei Klasse A die höchste Genauigkeit aufweist und Klasse B etwa die halbe Genauigkeit von Klasse A erreicht. Messkolben der Genauigkeitsklasse A sind bei Klarglas mit einer blauen und bei Braunglas mit einer weißen Beschriftung versehen. Jeder Messkolben ist einzeln nummeriert und wird mit einem individuellen Zertifikat geliefert. Die individuelle Nummer wird dauerhaft per Laser in den Boden des Messkolbens eingraviert und in das entsprechende Zertifikat eingetragen. Das für den entsprechenden Messkolben gemessene Volumen, die Messunsicherheit und das Ausstellungsdatum sind auf diesem Zertifikat dokumentiert. Die individuelle Nummer ist eine fortlaufende Nummer und besteht aus drei Buchstaben und einer vierstelligen Zahl, zum Beispiel: AAA-0001.
- Kalibrierung basierend auf dem eingefüllten Volumen (in) bei einer Referenztemperatur von +20 °C
- Hervorragende Präzision bei der Volumenmessung und hohe Prozessstabilität
- Dank der exakten Verarbeitung und der präzise kalibrierten Skalen ermöglichen sie die hochgenaue Bestimmung und Messung des Volumens.
- Mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für einfaches und sicheres Einsetzen oder Entfernen
- Die Toleranzen des Volumeninhalts entsprechen der Genauigkeitsklasse A.
- Aufgebrannter, äußerst haltbarer blauer Druck
- Mit aufgedruckter Ringmarkierung für bessere Sichtbarkeit
- Der Einfluss unerwünschter Faktoren wird auf ein absolutes Minimum beschränkt.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 100 mm |
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3), Polyethylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden |
| Anzahl pro Packung | 2/Packung |
| Toleranz | ±0,25 mL |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |