Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, Einzelzertifikat, mit geritzter Ringmarke und ergonomischen Polyethylen-Stopfen, blaues Druckbild, mit Einzelzertifikat und Konformitätsbescheinigung
DURAN™ Messkolben dienen zum genauen Abmessen von bestimmten Flüssigkeitsmengen und sind daher wichtige Hilfsmittel bei der Maßanalyse. Diese Messkolben sind einzeln zertifiziert und besitzen eine individuelle Nummer.
Marke:  DWK Life Sciences 246795458
168.14 CHF gültig bis 2025-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24375" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15280886
  • 182.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
Die DURAN™ Messkolben sind in zwei verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich: A und B. Die beiden Klassen unterscheiden sich in den Toleranzen der Volumina. A ist die Klasse höchster Genauigkeit, während die Fehlergrenze der Klasse B etwa das Zweifache der Klasse A beträgt. Die klaren DURAN™ Messkolben mit der Genauigkeitsklasse A haben eine blaue Bedruckung, die braungefärbten sind weiß bedruckt. Messkolben, die eine individuelle Nummerierung aufweisen, werden mit einem Einzelzertifikat geliefert. Die individuelle Nummer wird im Boden des Messkolbens dauerhaft eingelasert und auf dem dazugehörigen Zertifikat eingetragen. Dieses Zertifikat dokumentiert das für den jeweiligen Messkolben gemessene Volumen, die Messunsicherheit und den Ausstellungstag. Die Einzelnummer ist eine fortlaufende Nummer und besteht aus drei Buchstaben und einer 4-stelligen Zahl, z. B.: AAA-0001.
  • Justierung auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
  • Höchstmögliche Präzision bei der Volumenmessung und hochqualitative Prozessstabilität
  • Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung und Skalierung
  • Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares blaues Druckbild
  • Mit gedruckter Ringmarke für bessere Sichtbarkeit
  • Maximale Minimierung von unerwünschten Einflüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
125 mm
Borosilikatglas 3.3, Polyethylen (in Multiwerte aufgeteilt), Polyethylene
2/Packung
Autoklavierbar
1000 mL
Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
±0,4 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, Einzelzertifikat, mit geritzter Ringmarke und ergonomischen Polyethylen-Stopfen, blaues Druckbild, mit Einzelzertifikat und Konformitätsbescheinigung > 1000 ml