Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, Braun, Einzelzertifikat, mit geritzter Ringmarke und ergonomischen Polyethylen-Stopfen, weißes Druckbild, mit Einzelzertifikat und Konformitätsbescheinigung
Product Code. 15260906 Shop All DWK Life Sciences Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
1000 mL
100 ml (Stopfengröße 12/21)
100 ml (Stopfengröße 14/23)
10 ml (Weithals)
2000 mL
200 mL
20 mL
250 mL
25 mL
500 mL
50 mL
5 ml (Weithals)
missing translation for 'unitSize'
2 Stück
Product Code. 15260906
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 246771051
Only null left
Add to basket
Add to basket
DURAN™ Messkolben dienen zum genauen Abmessen von bestimmten Flüssigkeitsmengen und sind daher wichtige Hilfsmittel bei der Maßanalyse. Diese Messkolben sind einzeln zertifiziert und besitzen eine individuelle Nummer.
Die DURAN™ Messkolben sind in zwei verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich: A und B. Die beiden Klassen unterscheiden sich in den Toleranzen der Volumina. A ist die Klasse höchster Genauigkeit, während die Fehlergrenze der Klasse B etwa das Zweifache der Klasse A beträgt. Die klaren DURAN™ Messkolben mit der Genauigkeitsklasse A haben eine blaue Bedruckung, die braungefärbten sind weiß bedruckt. Messkolben, die eine individuelle Nummerierung aufweisen, werden mit einem Einzelzertifikat geliefert. Die individuelle Nummer wird im Boden des Messkolbens dauerhaft eingelasert und auf dem dazugehörigen Zertifikat eingetragen. Dieses Zertifikat dokumentiert das für den jeweiligen Messkolben gemessene Volumen, die Messunsicherheit und den Ausstellungstag. Die Einzelnummer ist eine fortlaufende Nummer und besteht aus drei Buchstaben und einer 4-stelligen Zahl, z. B.: AAA-0001.
  • UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
  • Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN™ Eigenschaften im Inneren der Flasche
  • Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
  • Justierung auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
  • Höchstmögliche Präzision bei der Volumenmessung und hochqualitative Prozessstabilität
  • Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung und Skalierung
  • Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Durchmesser (metrisch) Basis 27 mm
Kapazität (metrisch) 10 ml (Weithals)
Material Borosilikatglas 3.3, Polyethylen (in Multiwerte aufgeteilt)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport lichtempfindlicher Materialien; Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnung von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
Flaschenhalstyp Weiter Hals
Anzahl pro Packung 2/Packung
Toleranz ±0,04 mL