Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, braun, mit UKAS-Zertifikat, mit ergonomisch geformten Polyethylen-Stopfen
Die DURAN™ Messkolben der Klasse A mit UKAS-Einzelzertifikat, in klar und braun erhältlich, sind unter definierten Bedingungen entsprechend der Normen ISO 1042, DIN 12664 sowie ISO 17025 kalibriert.
Marke: DWK Life Sciences 246741254
199.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Unsere DURAN™ volumetrischen Messgeräte erfüllen bereits den höchsten Genauigkeitsstandard. Das DURAN™ Sortiment ist nun um die Produktreihe Messkolben und Messzylindern mit UKAS-Einzelzertifikat erweitert worden. Diese neue Produktlinie wird nach den Anforderungen des United Kingdom Accreditation Services (UKAS) getestet und kalibriert und entspricht der Norm ISO 17025, eine Norm für weltweite Vergleichbarkeit von Prüf- und Kalibrierungsergebnissen.- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
- Hohe Präzision durch bessere Sichtbarkeit der aufgedruckten Ringmarke
- Das weiße Druckbild ist hoch chemisch resistent
- Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen
- Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung
- Maximale Minimierung von unerwünschten Einflüssen
Spezifikation
39 mm | |
Borosilikatglas 3.3, Polyethylen (in Multiwerte aufgeteilt) | |
1/Packung | |
ja |
20 mL | |
Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnung von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung | |
0,04 mL |