Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Patenthahn, komplett mit Glasküken
2-Wege-Hahn mit DURAN™ Gewindehahnküken.
436.00 CHF - 565.00 CHF
Spezifikation
Material | Boro 3.3, Polypropylen |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Breite (metrisch) | 1,5 mm |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inert-Gasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen) |
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15991591
|
DWK Life Sciences
286425007 |
4 mm |
565.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15844728
|
DWK Life Sciences
286422807 |
2,5 mm |
436.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
DURAN™ Patenthähne komplett mit DURAN™ Patenthahnküken sind 2-Wege-Hähne, die häufig für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) verwendet werden. . Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.Bei besondern hohen Anforderungen an die Leckrate empfehlen wir den Einsatz von PRODURAN™ Ventilen.- 2-Wege-Hahn mit Gewindehahnküken
- Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Boro 3.3, Polypropylen | |
1,5 mm | |
Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inert-Gasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen) |
ja | |
10 St./Packung |