Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Patenthahn, komplett mit Glasküken
2-Wege-Hahn mit DURAN™ Gewindehahnküken.
Marke: DWK Life Sciences 286422807
414.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
DURAN™ Patenthähne komplett mit DURAN™ Patenthahnküken sind 2-Wege-Hähne, die häufig für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) verwendet werden. . Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.Bei besondern hohen Anforderungen an die Leckrate empfehlen wir den Einsatz von PRODURAN™ Ventilen.- 2-Wege-Hahn mit Gewindehahnküken
- Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
2,5 mm | |
Boro 3.3, Polypropylen | |
14.5 NS | |
10 St./Packung |
8 mm | |
ja | |
1,5 mm | |
Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inert-Gasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen) |