Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Zweihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhals schräg
Mehrhalskolben verwendet man u. a. zur Destillation, Fraktionierung und Reaktionen aller Art.
50.35 CHF - 90.85 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Heizen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel; Volumengrößen 100 ml (NS 24/29 und NS 29/32), 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29) und 1.000 ml (NS 24/29), entsprechen nicht DIN ISO
Anzahl pro Packung 1/Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10777481
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241832707
100 mL NS 29/32
62.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10700493
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241833703
250 mL NS 29/32
64.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10717681
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241834605
500 mL NS 29/32
61.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10395431
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241835601
1000 mL NS 29/32
69.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10598981
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241836306
2000 mL NS 29/32
90.85 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10597841
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241832604
100 mL NS 24/29
50.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10394951
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241834408
500 mL NS 24/29
59.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10345531
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241833609
250 mL NS 24/29
51.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10408772
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
241835404
1000 mL NS 24/29
69.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Destillation, Fraktionierung und Reaktion verwendet man vorwiegend Mehrhalskolben (Zweihals- oder Dreihalskolben), um je nach Bedarf Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare usw. einbauen zu können.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Seitenhals schräg
  • Je nach Bedarf können Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare etc. eingebaut werden
  • Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung.
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3
Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Heizen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel; Volumengrößen 100 ml (NS 24/29 und NS 29/32), 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29) und 1.000 ml (NS 24/29), entsprechen nicht DIN ISO
1/Packung
Autoklavierbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Zweihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhals schräg