Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dreihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhälse senkrecht
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard-Konusverbindung:
Mittelhals NS 24/29
Mittelhals NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Destillation, Fraktionierung und Reaktion verwendet man vorwiegend Mehrhalskolben (Zweihals- oder Dreihalskolben), um je nach Bedarf Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare usw. einbauen zu können.
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Seitenhälse senkrecht
- Je nach Bedarf können Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare etc. eingebaut werden
- Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis | 131 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Heizen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel; Volumengrößen 250 ml (NS 24/29 und NS 29/32), 500 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 29/32), 1.000 ml (NS 29/32) und 2.000 ml (NS 29/32) entsprechen nicht DIN ISO |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Standard-Konusverbindung | Mittelhals NS 29/32 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Dreihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhälse senkrecht >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur