Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dreihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhälse senkrecht
Mehrhalskolben verwendet man u. a. zur Destillation, Fraktionierung und Reaktionen aller Art.
Marke: DWK Life Sciences 241854607
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Destillation, Fraktionierung und Reaktion verwendet man vorwiegend Mehrhalskolben (Zweihals- oder Dreihalskolben), um je nach Bedarf Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare usw. einbauen zu können.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Seitenhälse senkrecht
- Je nach Bedarf können Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare etc. eingebaut werden
- Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
105 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
1/Packung | |
Mittelhals NS 29/32 |
500 mL | |
Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Heizen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel; Volumengrößen 250 ml (NS 24/29 und NS 29/32), 500 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 29/32), 1.000 ml (NS 29/32) und 2.000 ml (NS 29/32) entsprechen nicht DIN ISO | |
Nicht nach DIN ISO. | |
Autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Dreihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhälse senkrecht > Parallele seitliche Hälse NS 14/23, 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur