Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Dreihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhälse schräg
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Standard-Konusverbindung:
Mittelhals NS 24/29
Mittelhals NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Destillation, Fraktionierung und Reaktion verwendet man vorwiegend Mehrhalskolben (Zweihals- oder Dreihalskolben), um je nach Bedarf Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare usw. einbauen zu können.
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Seitenhals schräg
- Je nach Bedarf können Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare etc. eingebaut werden
- Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung.
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 85 mm |
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Destillation; Extraktion; Anschluss an andere Glasgefäße; Heizen; Geeignet für Heizbäder und -mäntel |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Standard-Konusverbindung | Mittelhals NS 29/32 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |