Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schraubkupplung, aus PBT
Die Schraubkupplung dient zur Verbindungen zweier Gewindeanschlüsse.
Marke: DWK Life Sciences 292261055
52.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.05600kg
Beschreibung
Die Schraubkupplung besteht aus zwei Gewindekappen, die über ein flexibles Schlauchstück miteinander verbunden sind. Dieses Bauteil ermöglicht eine flexible Verbindung zweier Glasbauelemente.- Zum flexiblen Verbinden von zwei Glasgewinden mit integrierter Silikon-Dichtung (VMQ)
Spezifikation
ja | |
Anschluss von Glasgewinde | |
GL 45 |
PBT | |
Je 1 |