Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schraubkupplung, aus PBT
Artikelnummer. p-7189420 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10383661
Marke: DWK Life Sciences 292260556
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Schraubkupplung dient zur Verbindungen zweier Gewindeanschlüsse.
Die Schraubkupplung besteht aus zwei Gewindekappen, die über ein flexibles Schlauchstück miteinander verbunden sind. Dieses Bauteil ermöglicht eine flexible Verbindung zweier Glasbauelemente.
  • Zum flexiblen Verbinden von zwei Glasgewinden mit integrierter Silikon-Dichtung (VMQ)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PBT
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschluss von Glasgewinde
Verpackungsmenge Je 1
Gewindegröße GL 14