missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Rundkolben, Enghals, mit Bördelrand

Aufgrund Ihrer Kugelform werden Rundkolben u.a. zum Erhitzen von Flüssigkeiten verwendet.

Marke:  DWK Life Sciences 217218705

292.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 2.40000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10736721

  • 308.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigte Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt.
  • Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation

Spezifikation

295 mm
Borosilikatglas 3.3
1/Packung
ja
12.000 mL
Geeignet für Heizmäntel; Heizen; Mischen mehrerer Komponenten; Größen 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 12.000 und 20.000 ml; Nicht-DIN-ISO-Größe; Größe 12.000 ml, Nicht DIN-ISO-Größe; entspricht ASTEM E 1403, und Größe 20.000 ml, entspricht ASTM E 1403
Nicht nach DIN ISO. Nach ASTM E 1403.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote