Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Reduzierstück, Hülse/Kern
Reduktion von Hülse auf Kern.
Marke:  DWK Life Sciences 286548201
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10223881
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe.DURAN™ Reduzierstücke ermöglichen die Verbindung von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern.
  • Reduzierstücke ermöglichen die Verbindung von einer größeren Hülse auf einen kleineren Kern und so den Einsatz unterschiedlich großer Schliffbauteile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10/Pk.
Anschluss von zwei Komponenten mit Standard-Schliffmanschetten unterschiedlicher Größe
Hülse NS 29/32, Kern NS 24/29
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Reduzierstück, Hülse/Kern > Socket NS 29/32, cone NS 24/29