Learn More
Duran™ Glass Sleeve Joints , socket NS 29.2/32, cone NS 24/29
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Material:
Borosilikatglas
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
- Cone Size: 24/29 NS
- Socket Size: 29/32 NS
- Borosilicate glass 3,3 clear
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Clear |
| Konusgröße | 24/29 NS |
| Beschreibung | Glass Sleeve Joints |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Expansion adapter from small cone to large socket. |
| Material | Borosilikatglas |
| Gewindegröße | Socket Size: 29/32 NS |